Tisk…
6-Aminopenicillanic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28860-100G OR28860-500G
APOSOR28860-100GEA 857 CZK
APOSOR28860-100G APOSOR28860-500G
6-Aminopenicillanic acid 97%
6-Aminopenicillanic acid
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005176
CAS číslo: 551-16-6
EINECS: 208-993-4