Tisk…
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine
OR28852-100G OR28852-25G OR28852-500G
APOSOR28852-100GEA 705 CZK
APOSOR28852-100G APOSOR28852-25G APOSOR28852-500G
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 98%
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₄N₄
Bod tání: 83…88 °C
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003099
CAS číslo: 584-13-4
EINECS: 209-533-5