Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28848-25G OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA 3230 CZK
APOSOR28848-25G APOSOR28848-500G
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004192
CAS číslo: 882-09-7