2-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
OR28846-5G
OR28846-25G
APOSOR28846-5GEA
2280
CZK
APOSOR28846-5G
APOSOR28846-25G
2-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Vzorec:
C₇H₄ClNS MW: 169,63 g/mol Bod varu: 260…262 °C Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004801 CAS číslo: 2740-81-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |