Tisk…
Histamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 1870 CZK
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012703
CAS číslo: 56-92-8
EINECS: 200-298-4