Tisk…

1-Adamantanol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28841-25G OR28841-100G OR28841-500G
APOSOR28841-25GEA 622 CZK
APOSOR28841-25G APOSOR28841-100G APOSOR28841-500G
1-Adamantanol
1-Adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod tání: 245…247 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074729
CAS číslo: 768-95-6
EINECS: 212-202-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR