Tisk…
2-Adamantanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
OR28840-25G OR28840-5G
APOSOR28840-25GEA 2240 CZK
APOSOR28840-25G APOSOR28840-5G
2-Adamantanol
2-Adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Bod tání: 258…262 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074744
CAS číslo: 700-57-2
EINECS: 211-846-7