Tisk…
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 7740 CZK
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Bod varu: 72 °C/17mmHg
Hustota: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063289
CAS číslo: 3976-69-0