Tisk…

Adamantane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28833-100G OR28833-250G
APOSOR28833-100GEA 662 CZK
APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantane
Adamantane
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Bod tání: 205…212 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074719
CAS číslo: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR