Tisk…
2-Amino-4-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 1820 CZK
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 140…145 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007695
CAS číslo: 99-57-0
EINECS: 202-767-9