Tisk…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 1210 CZK
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉BrO
Bod varu: 160…164 °C/3mmHg
Bod tání: 105…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004062
CAS číslo: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0