Tisk…
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28827-100G OR28827-50G OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA 787 CZK
APOSOR28827-100G APOSOR28827-50G APOSOR28827-250G
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 162 °C/50mmHg
Bod tání: 110…113 °C
Bod vzplanutí: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006418
CAS číslo: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2928
ADR: 6.1+8,I