Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 1580 CZK
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 188…189 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005855
CAS číslo: 496-16-2
EINECS: 207-817-3