Tisk…

Toluen-2-sulfonamid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide

OR28825-100G
APOSOR28825-100GEA 582 CZK
APOSOR28825-100G
Toluen-2-sulfonamid 98%
Toluen-2-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Bod varu: 143…145 °C/10mmHg
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007934
CAS číslo: 88-19-7
EINECS: 201-808-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR