Methyl mercaptan sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR28823-25G
OR28823-5G
APOSOR28823-25GEA
6720
CZK
APOSOR28823-25G
APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Vzorec:
CH₃NaS Bod vzplanutí: 27 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00174316 CAS číslo: 5188-07-8 EINECS: 225-969-9 UN: 2921 ADR: 8+4.1,II |