(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
OR28822-100G
OR28822-25G
OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA
992
CZK
APOSOR28822-100G
APOSOR28822-25G
APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Bod varu: 197 °C Hustota: 1,032 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075120 CAS číslo: 60456-26-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |