Tisk…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 4370 CZK
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₄H₂O₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001334
CAS číslo: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4