Tisk…
Ethyl propiolate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28819-100G OR28819-25G
APOSOR28819-100GEA 19440 CZK
APOSOR28819-100G APOSOR28819-25G
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 118…120 °C
Bod tání: 9 °C
Hustota: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009184
CAS číslo: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III