Tisk…
4,7-Dichloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28817-100G OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA 1330 CZK
APOSOR28817-100G APOSOR28817-25G
4,7-Dichloroquinoline
4,7-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Bod varu: 148 °C/10mmHg
Bod tání: 81…87 °C
Bod vzplanutí: 164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006774
CAS číslo: 86-98-6
EINECS: 201-714-7