Tisk…
o-Tolyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28816-25G OR28816-5G
APOSOR28816-25GEA 5200 CZK
APOSOR28816-25G APOSOR28816-5G
o-Tolyl isothiocyanate 98%
o-Tolyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004802
CAS číslo: 614-69-7