Tisk…
4-Acetamidobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28813-25G OR28813-100G
APOSOR28813-25GEA 1660 CZK
APOSOR28813-25G APOSOR28813-100G
4-Acetamidobenzaldehyde 98%
4-Acetamidobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003380
CAS číslo: 122-85-0
EINECS: 204-579-2