Tisk…
3,4-Diaminobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28812-500G
APOSOR28812-500GEA 6550 CZK
APOSOR28812-500G
3,4-Diaminobenzoic acid 98%
3,4-Diaminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 208…210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007726
CAS číslo: 619-05-6
EINECS: 210-577-2