Tisk…
4-Methyl-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-p-cresol, 1-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzene
OR28809-1G OR28809-5G
APOSOR28809-1GEA 622 CZK
APOSOR28809-1G APOSOR28809-5G
4-Methyl-2-nitrophenol 98%
4-Methyl-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 125 °C/22mmHg
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007120
CAS číslo: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III