Tisk…
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28804-1G OR28804-5G OR28804-25G
APOSOR28804-1GEA 622 CZK
APOSOR28804-1G APOSOR28804-5G APOSOR28804-25G
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
4-Acetyl-6-tert-butyl-1,1-dimethylindan
Vzorec: C₁₇H₂₄O
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046324
CAS číslo: 13171-00-1
EINECS: 236-114-4