1-Amino-2-methylbutane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
OR28802-5G
OR28802-1G
OR28802-10G
APOSOR28802-5GEA
2480
CZK
APOSOR28802-5G
APOSOR28802-1G
APOSOR28802-10G
1-Amino-2-methylbutane
1-Amino-2-methylbutane
Vzorec:
C₅H₁₃N Bod varu: 94…97 °C Hustota: 0,739 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 8 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008147 CAS číslo: 96-15-1 UN: 2733 ADR: 3+8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...