2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
OR28801-1KG
OR28801-250G
OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA
3740
CZK
APOSOR28801-1KG
APOSOR28801-250G
APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Vzorec:
C₁₁H₁₄Cl₂ MW: 217,14 g/mol Bod varu: 180 °C/20mmHg Bod tání: 105…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013681 CAS číslo: 1585-17-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)