Tisk…
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 2440 CZK
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173729
CAS číslo: 68282-47-3