Tisk…
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
OR28798-5G OR28798-10G OR28798-1G
APOSOR28798-5GEA 1330 CZK
APOSOR28798-5G APOSOR28798-10G APOSOR28798-1G
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173728
CAS číslo: 68282-53-1