Tisk…
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28797-10G OR28797-1G OR28797-5G
APOSOR28797-10GEA 3870 CZK
APOSOR28797-10G APOSOR28797-1G APOSOR28797-5G
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.17 g/mol
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173727
CAS číslo: 88634-80-4