2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR28795-5G
APOSOR28795-5GEA
8900
CZK
APOSOR28795-5G
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Bod tání: 165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173725 CAS číslo: 35034-22-1 UN: 3259 ADR: 8,III |