Tisk…
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28785-1KG OR28785-250G
APOSOR28785-1KGEA 4400 CZK
APOSOR28785-1KG APOSOR28785-250G
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Vzorec: C₃H₉IOS
MW: 220,07 g/mol
Bod tání: 208…212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011899
CAS číslo: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2