Tisk…
6-Hydroxy-m-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 2440 CZK
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
6-Hydroxy-m-toluic acid
6-Hydroxy-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002461
CAS číslo: 89-56-5
EINECS: 201-918-6