Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 1040 CZK
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
Bod varu: 218 °C
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005243
CAS číslo: 67-51-6
EINECS: 200-657-5