Tisk…
2-Chloroveratraldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
OR28781-25G
APOSOR28781-25GEA 2070 CZK
APOSOR28781-25G
2-Chloroveratraldehyde
2-Chloroveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084942
CAS číslo: 5417-17-4
EINECS: 226-515-2