Tisk…
2(5H)-Furanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2878-25G OR2878-5G
APOSOR2878-25GEA 2070 CZK
APOSOR2878-25G APOSOR2878-5G
2(5H)-Furanone 97%
2(5H)-Furanone
Vzorec: C₄H₄O₂
Bod varu: 212…214 °C/760mmHg
Bod tání: 44320 °C
Hustota: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005376
CAS číslo: 497-23-4