Tisk…
2-Amino-5-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 827 CZK
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-methylpyridine 98%
2-Amino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108.14
Bod varu: 226…228 °C
Bod tání: 74…78 °C
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006328
CAS číslo: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III