Tisk…

m-Anisidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 827 CZK
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anisidine
m-Anisidine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 250…251 °C
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007783
CAS číslo: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR