Tisk…
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 3310 CZK
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 179 °C/15mmHg
Bod tání: 112…116 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003369
CAS číslo: 621-59-0
EINECS: 210-694-9