Tisk…
2-Isopropyl-6-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28768-5G OR28768-1G
APOSOR28768-5GEA 10320 CZK
APOSOR28768-5G APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Bod varu: 108…110 °C/10mmHg
Hustota: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007746
CAS číslo: 5266-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III