Tisk…
2,6-Dibromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 1240 CZK
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89
Bod varu: 255 °C
Bod tání: 118…119 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006223
CAS číslo: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II