Tisk…
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 1160 CZK
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Adamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074720
CAS číslo: 828-51-3
EINECS: 212-584-6