Tisk…
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 3480 CZK
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-chloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₆BrClO
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002167
CAS číslo: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4