Tisk…
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl-POPOP, 1,4-Bis[2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)]benzene
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 24800 CZK
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Vzorec: C₂₆H₂₀N₂O₂
MW: 392.46
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005310
CAS číslo: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7