Tisk…
Isochroman
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28756-250G OR28756-50G
APOSOR28756-250GEA 3110 CZK
APOSOR28756-250G APOSOR28756-50G
Isochroman
Isochroman
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 89…90 °C/12mmHg
Hustota: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006913
CAS číslo: 493-05-0
EINECS: 207-774-0