Tisk…
5-Bromouracil 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
OR28754-500G
APOSOR28754-500GEA 4040 CZK
APOSOR28754-500G
5-Bromouracil 98%
5-Bromouracil
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006017
CAS číslo: 51-20-7
EINECS: 200-084-0