Tisk…
N-Aminophthalimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminoisoindoline-1,3-dione
OR28752-100G OR28752-25G
APOSOR28752-100GEA 7770 CZK
APOSOR28752-100G APOSOR28752-25G
N-Aminophthalimide 98%
N-Aminophthalimide
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005895
CAS číslo: 1875-48-5