Tisk…
2,2'-Bipyridyl 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 1240 CZK
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-Bipyridyl 99+%
2,2'-Bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Bod varu: 273 °C
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006212
CAS číslo: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III