Tisk…
4-Bromoveratrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
OR28742-500G
APOSOR28742-500GEA 7010 CZK
APOSOR28742-500G
4-Bromoveratrole 98%
4-Bromoveratrole
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Bod varu: 256 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008381
CAS číslo: 2859-78-1