Tisk…
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 3740 CZK
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,52 g/mol
Bod varu: 288 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013635
CAS číslo: 76008-73-6