Tisk…
Ethyl-6-bromohexanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 1950 CZK
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl-6-bromohexanoate
Ethyl-6-bromohexanoate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
MW: 223,11 g/mol
Bod varu: 128…130 °C/16mmHg
Hustota: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000270
CAS číslo: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III